Tlačiť
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
10009591-1 10009591-5
CAYM10009591-1EA 70.1 EUR
CAYM10009591-1 CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
Mw: 414.33
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011964
Číslo CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5