Tlačiť
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253170-100G 253170-25G
SIAL253170-100GEA 258.32 EUR
SIAL253170-100G SIAL253170-25G
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
Mw: 70.09
Číslo MDL: MFCD00003219
Číslo CAS: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4