Tlačiť
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Methyl-1H-imidazole sulphate
59760-1KG-F 59760-100G-F
SIAL59760-1KG-FEA 726.03 EUR
SIAL59760-1KG-F SIAL59760-100G-F
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate
Vzorec: C₄H₈N₂O₄S
Číslo MDL: MFCD06798198
Číslo CAS: 681281-87-8
OSN: 3261
ADR: 8,II