Tlačiť
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W259411-100G-K W259411-1KG-K
SIALW259411-100G-KEA 0 EUR
SIALW259411-100G-K SIALW259411-1KG-K
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
α-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
Číslo MDL: MFCD00001565
Číslo CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6