Tlačiť
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W259403-100G-K W259403-1KG-K W259403-5KG-K
SIALW259403-100G-KEA 114.32 EUR
SIALW259403-100G-K SIALW259403-1KG-K SIALW259403-5KG-K
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
α-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
Číslo MDL: MFCD00001565
Číslo CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6