Tlačiť
(E)-β-Ionone
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W259500-10KG-K W259500-1KG-K W259500-20KG-K
SIALW259500-10KG-KEA 956.68 EUR
SIALW259500-10KG-K SIALW259500-1KG-K SIALW259500-20KG-K
(E)-β-Ionone
(E)-β-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
Číslo MDL: MFCD00001549
Číslo CAS: 79-77-6
EINECS: 201-224-3