Tlačiť
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
237442-1G 237442-5G
SIAL237442-1GEA 71 EUR
SIAL237442-1G SIAL237442-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Číslo MDL: MFCD00064114
Číslo CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5