(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
217800010
217800050
ACRO217800010EA
58.56
EUR
ACRO217800010
ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N Teplota varu: 153 °C (11 mmHg) Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064114 Číslo CAS: 3886-70-2 EINECS: 223-425-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol) |