Tlačiť
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
A16918.03 A16918.06 A16918.14
A16918.03EA 56.56 EUR
A16918.03 A16918.06 A16918.14
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 99% CAS No.: 3886-70-2 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208025 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064114
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Teplota varu: 152…153 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,060
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00064114
Číslo CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8,III