(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
L09342.06
L09342.14
AB178745.0025
AB178745.0005
L09342.06EA
73
EUR
L09342.06
L09342.14
ABCRAB178745.0025
ABCRAB178745.0005
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 42882-31-5
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₃N Teplota varu: 155…156 °C (15 mmHg) Hustota: 1,063 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00004014 Číslo CAS: 42882-31-5 ADR: 8,III |