Tlačiť
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
379093-1G 379093-5G
SIAL379093-1GEA 63.29 EUR
SIAL379093-1G SIAL379093-5G
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Číslo MDL: MFCD00066443
Číslo CAS: 17407-55-5