Tlačiť
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
10007090-1 10007090-5 10007090-500
CAYM10007090-1EA 89.73 EUR
CAYM10007090-1 CAYM10007090-5 CAYM10007090-500
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Číslo MDL: MFCD00066443
Číslo CAS: 17407-55-5