Tlačiť
Isoforondiisokyanát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
L13759.06 L13759.36 L13759.22
L13759.06EA 38.99 EUR
L13759.06 L13759.36 L13759.22
Isoforondiisokyanát 98%
Isoforondiisokyanát
Purity: 98% CAS No.: 4098-71-9 Molecular Formula: C12H18N2O2 Formula Weight: 222.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -60° Boiling Point: 153°/10mm Beilstein Reference: 2726467 UN No.: 2290 MDL No.: MFCD00064956
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 153 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,061
Teplota vzplanutia: 163 °C (325 °F)
Číslo MDL: MFCD00064956
Číslo CAS: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
OSN: 2290
ADR: 6.1,III