Tlačiť
Isoforondiisokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
M-Clarity™ quality level = MQ200
317624-1L 317624-250ML 317624-5ML
SIAL317624-1LEA 309.27 EUR
SIAL317624-1L SIAL317624-250ML SIAL317624-5ML
Isoforondiisokyanát, Sigma-Aldrich®
Isoforondiisokyanát
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00064956
Číslo CAS: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
OSN: 2290
ADR: 6.1,III