Tlačiť
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
292290050 292290250
ACRO292290050EA 195.87 EUR
ACRO292290050 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₁NSSi
Mw: 157.31
Teplota varu: 53…55 °C (10 mmHg)
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066274
Číslo CAS: 79265-30-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %