Tlačiť
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06 H27203.03
H27203.06EA 410.98 EUR
H27203.06 H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 54045-76-0 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.03 Melting Point: 181-183° MDL No.: MFCD04115730
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Mw: 208.04
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115730
Číslo CAS: 54045-76-0