Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen sulphate
56486-1KG-F 56486-100G-F
SIAL56486-1KG-FEA 1002.81 EUR
SIAL56486-1KG-F SIAL56486-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Vzorec: C₆H₁₂N₂O₄S
Číslo MDL: MFCD06798195
Číslo CAS: 412009-61-1
OSN: 3265
ADR: 8,II