Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrogensulphate
57457-1KG-F 57457-100G-F
SIAL57457-1KG-FEA 830.73 EUR
SIAL57457-1KG-F SIAL57457-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄S
Číslo MDL: MFCD06798197
Číslo CAS: 262297-13-2
OSN: 3265
ADR: 8,III