Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulphonate
29164-1KG-F 29164-100G-F
SIAL29164-1KG-FEA 1187.32 EUR
SIAL29164-1KG-F SIAL29164-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₃S
Číslo MDL: MFCD06798171
Číslo CAS: 145022-45-3
OSN: 3265
ADR: 8,III