Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
76420-25G-F 76420-5G-F
SIAL76420-25G-FEA 515.52 EUR
SIAL76420-25G-F SIAL76420-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
Mw: 288.29
Číslo MDL: MFCD03427620
Číslo CAS: 174899-66-2