Tlačiť
Adenine sulphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16964.09 A16964.18
A16964.09EA 54.95 EUR
A16964.09 A16964.18
Adenine sulphate ≥98%
Adenine sulphate
Purity: 98+% CAS No.: 321-30-2 Molecular Formula: C10H10N10.H2SO4 Formula Weight: 368.34 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 3820263 Merck Reference: 14,152 MDL No.: MFCD00213655
Vzorec: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Teplota tavenia: ∼ 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213655
Číslo CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Merck Index: 14,152