Adenine sulphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16964.09
A16964.18
A16964.09EA
54.95
EUR
A16964.09
A16964.18
Adenine sulphate ≥98%
Adenine sulphate
Purity: 98+%
CAS No.: 321-30-2
Molecular Formula: C10H10N10.H2SO4
Formula Weight: 368.34
Odour: Odourless
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 3820263
Merck Reference: 14,152
MDL No.: MFCD00213655
Vzorec:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Teplota tavenia: ∼ 210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00213655 Číslo CAS: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 Merck Index: 14,152 |