Tlačiť
Adenine sulphate (synthetic) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
163630250 163631000
ACRO163630250EA 157.82 EUR
ACRO163630250 ACRO163631000
Adenine sulphate (synthetic) 98%
Adenine sulphate
Vzorec: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Mw: 368.34
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213655
Číslo CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=0.5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm