Tlačiť
Adenine sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2545-100G A2545-25G A2545-500G
SIALA2545-100GEA 553.17 EUR
SIALA2545-100G SIALA2545-25G SIALA2545-500G
Adenine sulphate, Sigma-Aldrich®
Adenine sulphate
Vzorec: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Mw: 368.34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213655
Číslo CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5