Tlačiť
Adenine sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
A9126-100G A9126-25G A9126-1KG
SIALA9126-100GEA 561.97 EUR
SIALA9126-100G SIALA9126-25G SIALA9126-1KG
Adenine sulphate, Sigma-Aldrich®
Adenine sulphate
Vzorec: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213655
Číslo CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5