2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12920.03
A12920.06
A12920.03EA
77.82
EUR
A12920.03
A12920.06
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 1868-88-8
Molecular Formula: C14H9ClFN
Formula Weight: 245.69
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00068179
Vzorec:
C₁₄H₉ClFN Teplota tavenia: 170…173 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00068179 Číslo CAS: 1868-88-8 |