Tlačiť
Serotonin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H9523-100MG H9523-1G H9523-250MG H9523-25MG
SIALH9523-100MGEA 314.88 EUR
SIALH9523-100MG SIALH9523-1G SIALH9523-250MG SIALH9523-25MG
Serotonin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Serotonin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Číslo MDL: MFCD00012686
Číslo CAS: 153-98-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III