Tlačiť
Tryptamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
157980050 157980100 157981000
ACRO157980050EA 63.78 EUR
ACRO157980050 ACRO157980100 ACRO157981000
Tryptamine hydrochloride 98%
Tryptamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂
Teplota tavenia: 253…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012682
Číslo CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.002 %