Tlačiť
Tryptamine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11030.09 A11030.18
A11030.09EA 121.54 EUR
A11030.09 A11030.18
Tryptamine hydrochloride ≥98%
Tryptamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 343-94-2 Molecular Formula: C10H12N2.HCl Formula Weight: 196.68 Melting Point: 252-255° Beilstein Reference: 3568419 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00012682
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂
Teplota tavenia: 252…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012682
Číslo CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Merck Index: 14,9796