Fenol 99+%, detached crystals
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
A15760.0EEA
203.77
EUR
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
Fenol 99+%, detached crystals
Fenol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Vzorec:
C₆H₅OH Teplota varu: 181 °C Teplota tavenia: 40…43 °C Hustota: 1,071 Teplota vzplanutia: 79 °C (175 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002143 Číslo CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 OSN: 1671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7241 |