Tlačiť
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156650250 156650050
ACRO156650250EA 160.85 EUR
ACRO156650250 ACRO156650050
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Teplota varu: 156…160 °C (,2 mmHg)
Teplota tavenia: 35…37 °C
Teplota vzplanutia: 206 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005628
Číslo CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5