Tlačiť
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
129453-25G 129453-5G
SIAL129453-25GEA 158.04 EUR
SIAL129453-25G SIAL129453-5G
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Číslo MDL: MFCD00005628
Číslo CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III