Tlačiť
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
L16228.06 L16228.03
L16228.06EA 186.12 EUR
L16228.06 L16228.03
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Methyl indole-5-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 1011-65-0 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 474256
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.19
Teplota tavenia: 123…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153023
Číslo CAS: 1011-65-0