Tlačiť
Methyl indole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
511188-1G 511188-5G
SIAL511188-1GEA 52.15 EUR
SIAL511188-1G SIAL511188-5G
Methyl indole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.19
Číslo MDL: MFCD00153023
Číslo CAS: 1011-65-0