Methyl indole-4-carboxylate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16021.03
L16021.06
AB180081.0001
L16021.03EA
42.12
EUR
L16021.03
L16021.06
ABCRAB180081.0001
Methyl indole-4-carboxylate ≥99%
Methyl indole-4-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 39830-66-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 141826
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Teplota tavenia: 68…71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00191222 Číslo CAS: 39830-66-5 |