Tlačiť
Fenol 99+% stabilised ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
33213.22 33213.36 33213.A3
33213.22EA 61.37 EUR
33213.22 33213.36 33213.A3
Fenol 99+% stabilised ACS
Fenol
Purity: 99+% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H5OH Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.071 Sensitivity: Air Sensitive Odour: Sweet Melting Point: 40-43° Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181 °C
Teplota tavenia: 40…43 °C
Hustota: 1,071
Teplota vzplanutia: 79 °C (175 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 14,7241