Methyl indole-3-carboxylate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14516.14
L14516.22
L14516.14EA
63.38
EUR
L14516.14
L14516.22
Methyl indole-3-carboxylate ≥99%
Methyl indole-3-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 942-24-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 142023
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Teplota tavenia: 149…152 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00189407 Číslo CAS: 942-24-5 |