Tlačiť
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
118600050 118600250
ACRO118600050EA 73.41 EUR
ACRO118600050 ACRO118600250
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Ethyl indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 119…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005609
Číslo CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %