Tlačiť
1-Boc-indole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L17601.03 L17601.06
L17601.03EA 69.39 EUR
L17601.03 L17601.06
1-Boc-indole ≥97%
1-Boc-indole
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Teplota varu: 113…114 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,070
Číslo MDL: MFCD02093939
Číslo CAS: 75400-67-8