Tlačiť
3-Acetoxyindole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156660010 156660050
ACRO156660010EA 83.03 EUR
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acetoxyindole 97%
3-Acetoxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 128…131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014561
Číslo CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %