Tlačiť
3-Acetoxyindole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I3500-1G I3500-250MG I3500-5G
SIALI3500-1GEA 168.87 EUR
SIALI3500-1G SIALI3500-250MG SIALI3500-5G
3-Acetoxyindole, Sigma-Aldrich®
3-Acetoxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00014561
Číslo CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2