Tlačiť
Trimethylsilyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252646-25G 252646-5G
SIAL252646-25GEA 276.37 EUR
SIAL252646-25G SIAL252646-5G
Trimethylsilyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl isocyanate
Vzorec: C₄H₉NOSi
Mw: 115.21
Číslo MDL: MFCD00001993
Číslo CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8