Trimethylsilyl isocyanate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
224730050
224730250
ACRO224730050EA
77.02
EUR
ACRO224730050
ACRO224730250
Trimethylsilyl isocyanate 94%
Trimethylsilyl isocyanate
Vzorec:
C₄H₉NOSi Teplota tavenia: –49 °C Teplota vzplanutia: –2 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00001993 Číslo CAS: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 OSN: 2478 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |