Tlačiť
Fenol 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 125.15 EUR
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Fenol 99%, extra pure
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 182 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %