Tlačiť
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 50.14 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Teplota varu: 273 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005964
Číslo CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %