Tlačiť
1-Boc-piperazine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
L13363.06 L13363.14 L13363.03
L13363.06EA 170.64 EUR
L13363.06 L13363.14 L13363.03
1-Boc-piperazine ≥99%
1-Boc-piperazine
Purity: 99% CAS No.: 57260-71-6 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 879985
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25
Teplota tavenia: 44…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075265
Číslo CAS: 57260-71-6