Tlačiť
1-Boc-piperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050 367280250
ACRO367280050EA 213.9 EUR
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25
Teplota tavenia: 43…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075265
Číslo CAS: 57260-71-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %