Tlačiť
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
15502-25G 15502-5G
SIAL15502-25GEA 486.28 EUR
SIAL15502-25G SIAL15502-5G
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25
Číslo MDL: MFCD00075265
Číslo CAS: 57260-71-6