Tlačiť
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 145.61 EUR
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658929
Číslo CAS: 134615-24-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)