Tlačiť
1-Boc-4-piperidone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 82.63 EUR
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidone 99%
1-Boc-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151800
Číslo CAS: 79099-07-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %