1-Boc-3-piperidone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
L19276.03
L19276.06
L19276.03EA
39.9
EUR
L19276.03
L19276.06
1-Boc-3-piperidone ≥97%
1-Boc-3-piperidone
Purity: 97%
CAS No.: 98977-36-7
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Melting Point: 37-39°
Beilstein Reference: 5936353
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ Mw: 199.25 Teplota tavenia: 37…39 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631193 Číslo CAS: 98977-36-7 |